Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26144.03EA 231 EUR
H26144.03
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Peso molecolare: 207,92 g/mol
Punto di fusione: 183…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062379
CAS Number: 182344-16-7
EINECS: None