Stampa…
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L11005.14EA 265 EUR
L11005.14 L11005.06
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉BrS
Peso molecolare: 217,12 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C (10 mmHg)
Densità: 1,44
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040826
CAS Number: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4