2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B22891.14EA
938
EUR
B22891.14
B22891.03
B22891.06
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formula:
C₁₅H₂₅BO₂ Peso molecolare: 248,16 g/mol Punto di fusione: ∼ 165 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683099 CAS Number: 154549-38-9 |