4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
|
Attenzione
|
L18011.06EA
431
EUR
L18011.06
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₇BO₂ Peso molecolare: 192,07 g/mol Punto di fusione: 82…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00995151 CAS Number: 121219-12-3 |