Stampa…
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
B20332.14EA 181 EUR
B20332.14 B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Sodium-1-undecanesulphonate
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Peso molecolare: 258,36 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053627
CAS Number: 5838-34-6
EINECS: 000-000-0