Stampa…
Sodium-1-hexadecanesulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41813.0010EA 155 EUR
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formula: C₁₆H₃₃NaSO₃
Peso molecolare: 328,49 g/mol
MDL Number: MFCD00007528
CAS Number: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Visualizza i codici
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S