Allyl methyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B22514.14EA
58.1
EUR
B22514.14
B22514.06
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Formula:
C₄H₈S Peso molecolare: 88,17 g/mol Punto di ebollizione: 91…93 °C Densità: 0,803 Flash Pt: 18 °C (65 °F) |
MDL Number:
MFCD00008657 CAS Number: 10152-76-8 EINECS: 233-422-0 ADR: 3,II |