Stampa…
Zinco bromuro idrato ≥99.9%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
44230.22EA 66.4 EUR
44230.22 44230.36
Zinco bromuro idrato ≥99.9%
Zinco bromuro idrato
Formula: Br₂Zn·H₂O
Peso molecolare: 225,19 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011294
CAS Number: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II