Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
40719.14EA
145
EUR
40719.14
40719.22
40719.06
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Strontium-2-ethylhexanoate
Formula:
C₁₆H₃₀O₄Sr Peso molecolare: 374,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070438 EINECS: 219-536-3 |