Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Naled
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15410000
Naled
Formula: C₄H₇Br₂Cl₂O₄P
MDL Number: MFCD00053227
CAS Number: 300-76-5
EINECS: 206-098-3
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità