Stampa…
Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Fornitore: Thermo Scientific
45611.06EA 55.6 EUR
45611.06 45611.14 45611.22
Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Silicon nitride
Formula: N₄Si₃
Peso molecolare: 140,28 g/mol
Punto di fusione: 1900 °C (subl.)
Densità: 3,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011230
CAS Number: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8