Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Fornitore: Thermo Scientific
49113.09EA
31.6
EUR
49113.09
49113.18
Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Silicon nitride
Formula:
N₄Si₃ Peso molecolare: 140,28 g/mol Punto di fusione: 1900 °C (subl.) Densità: 3,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011230 CAS Number: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |