Stampa…
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
Attenzione
L15634.06EA 109 EUR
L15634.06
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BFO₂
Peso molecolare: 216,02 g/mol
Punto di fusione: ∼ 242…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075707
EINECS: 000-000-0