Stampa…
3-Biphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17552.06EA 107 EUR
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronic acid ≥98%
3-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Peso molecolare: 198,03 g/mol
Punto di fusione: 206…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318102
CAS Number: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0