Stampa…
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L08430.06EA 180 EUR
L08430.06 L08430.03
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Peso molecolare: 256,30 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017326
CAS Number: 1835-11-6