Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41494.0001EA 40.2 EUR
8.41494.0001
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride per sintesi
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 189,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012864
CAS Number: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Visualizza i codici
Melting Point 219 - 220 °C (decomposition)
Molar Mass 189.64 g/mol