Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Attenzione
H31653.06EA 287 EUR
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025372
CAS Number: 916420-53-6