Stampa…
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26988.03EA 539 EUR
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₆BF₃O₃
Peso molecolare: 217,94 g/mol
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037498
CAS Number: 1072944-24-1