3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
41949.22EA
275
EUR
41949.22
41949.06
41949.14
3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
3-(Benzylamino)propionitrile
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ Peso molecolare: 160,22 g/mol Densità: 1,024 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001955 CAS Number: 706-03-6 EINECS: 211-890-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |