Stampa…
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H51131.06EA 520 EUR
H51131.06
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈Cl₂FN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113045
CAS Number: 90389-34-7