Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15654.06EA 45.8 EUR
A15654.06 A15654.14
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrFN·HCl
Peso molecolare: 240,50 g/mol
Punto di fusione: 254…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143266
CAS Number: 147181-08-6