Stampa…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H52855.03EA 147 EUR
H52855.03 H52855.06
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁BClNO₂
Peso molecolare: 187,43 g/mol
Punto di fusione: 240…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632199
CAS Number: 75705-21-4