Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
H52977.MD H52977.03
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥96%
Formula: C₉H₁₁BO₄
Peso molecolare: 193,99
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115649
CAS Number: 693803-17-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità