Stampa…
4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO424880025EA 83.1 EUR
ACRO424880025
4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
Peso molecolare: 172,20 g/mol
Punto di fusione: 90…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047806
CAS Number: 14763-60-1
Visualizza i codici
Appearance Tan to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Water ≤5.0 %
HPLC ≥94 %