4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H53285.06EA
200
EUR
H53285.06
H53285.03
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₄ Peso molecolare: 183,93 g/mol Punto di fusione: 236…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01114671 CAS Number: 120153-08-4 |