Stampa…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Attenzione
H52971.03EA 69.68 EUR
H52971.03
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Peso molecolare: 197,96 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436034
CAS Number: 603122-84-5