4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H53101.03EA
506
EUR
H53101.03
H53101.MD
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BFNO₃ Peso molecolare: 196,97 g/mol Punto di fusione: 226…228 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08235038 CAS Number: 874219-19-9 |