Stampa…
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
H26825.03EA 34.2 EUR
H26825.03 H26825.06
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₄
Peso molecolare: 248,08 g/mol
Punto di fusione: 227…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863710
CAS Number: 180516-87-4