Stampa…
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO366390050EA 119 EUR
ACRO366390050 ACRO366390010
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₄
Peso molecolare: 248,08 g/mol
Punto di fusione: 227…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863710
CAS Number: 180516-87-4
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %