Stampa…
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27529.06EA 464 EUR
H27529.06 H27529.MD H27529.03
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797247
CAS Number: 96859-34-6