Stampa…
1,4-Thioxane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18052.14EA 82.2 EUR
A18052.14 A18052.06
1,4-Thioxane ≥98%
1,4-Thioxane
Formula: C₄H₈OS
Peso molecolare: 104,17 g/mol
Punto di ebollizione: 147…148 °C
Densità: 1,114
Flash Pt: 42 °C (107 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006573
CAS Number: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
ADR: 3,III