Stampa…
5-Indoleboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27008.03EA 83.2 EUR
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Peso molecolare: 160,97 g/mol
Punto di fusione: 170…175 °C
MDL Number: MFCD01319013
CAS Number: 144104-59-6