Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
5-Indoleboronic acid ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
CHMPAC35946.1 ACRO359465000 CHMPAC35946.250 ACRO359461000 ACRO359460010
5-Indoleboronic acid ≥97%
Formula: C₈H₈BNO₂
Peso molecolare: 160,97
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319013
CAS Number: 144104-59-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità