Stampa…
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
H52325.MDEA 53.98 EUR
H52325.MD H52325.03 H52325.06
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 243,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689896
CAS Number: 388116-27-6