Stampa…
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Attenzione
B21691.22EA 167 EUR
B21691.22 B21691.14 B21691.06
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Furfuryl methyl sulphide
Formula: C₆H₈OS
Peso molecolare: 128,19 g/mol
Punto di ebollizione: 170…173 °C
Densità: 1,070
Flash Pt: 63 °C (145 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009604
CAS Number: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0