Stampa…
Furfuryl isopropyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
TCIAF0742-25GEA 239 EUR
TCIAF0742-25G
Furfuryl isopropyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Furfuryl isopropyl sulphide
Formula: C₈H₁₂OS
Peso molecolare: 156,25 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 76°C
MDL Number: MFCD00040265
CAS Number: 1883-78-9
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/86/28969286.jpg
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %