Stampa…
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H53179.03EA 264 EUR
H53179.03
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Peso molecolare: 170,40 g/mol
Punto di fusione: 235…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027241
CAS Number: 913836-14-3