Stampa…
Hai cercato: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Codice catalogo: (PROOMM0330.00)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: MM0330.00
Codice articolo locale: PROOMM0330.00
Descrizione: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
UOM: 1 * 500 mg
Codice catalogo: (EDQMT1810000)
Fornitore: EDQM
Codice articolo fornitore: T1810000
Codice articolo locale: EDQMT1810000
Descrizione: trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
UOM: 1 * 50 mg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom