Stampa…
Hai cercato: Camere
42  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (630-1120)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-1120
Descrizione: Telecamera analogica con uscita video collegabile a proiettori video, monitor esterni o a un PC (tramite kit USB opzionale).
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-2678)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2678
Descrizione: This Windows® tablet PC with large LCD touch screen and integrated 5,1 MP camera provides an advanced solution for digital microscopy. For use with an...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-2958)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2958
Descrizione: High performance camera with advanced software for different observation methods.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-2661)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2661
Descrizione: This system is composed of a tablet and a wireless 5 MP camera. It can be attached to all microscopes with a C-mount.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These cameras provide high resolution images for everyday microscopy.
Codice catalogo: (630-2957)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2957
Descrizione: VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: High speed cameras with excellent colour reproduction for routine applications.
Codice catalogo: (611-2257)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-2257
Descrizione: This USB camera fits into the eyepiece tube of biological binocular and monocular microscopes. This enables users to digitise images even when the mic...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-2992)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2992
Descrizione: This high resolution C-mount camera is equipped with a 20 MP colour CMOS 1" sensor. The large sensor and cooling system make it ideal for low light ap...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-3271)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-3271
Descrizione: Wi-Fi camera with good resolution (up to 5 MP), CMOS sensor and Wi-Fi connection, recommended for basic/general applications in education and home use...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: TESTO
Descrizione: The testo 883 thermal imager provides outstanding image quality, automatic allocation/archiving of thermal images to the measurement object and profes...
Fornitore: LEICA MICROSYSTEMS
Descrizione: Leica (brightfield) colour cameras provide outstanding colour fidelity due to state-of-the-art colour interpolation algorithms performed in the camera...
Fornitore: LEICA MICROSYSTEMS
Descrizione: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
New Product
Codice catalogo: (TEST0560.8716)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0560.8716
Codice articolo locale: TEST0560.8716
Descrizione: Testo 871s thermal imager together with our experienced professionals to enable you to work quickly and easily with professional thermal imaging techn...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TEST0560.8684)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0560.8684
Codice articolo locale: TEST0560.8684
Descrizione: The testo 868s thermal imager, which makes work quicker and easier without foregoing professional thermal imaging technology. Generates error-free and...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TEST0560.8651)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0560.8651
Codice articolo locale: TEST0560.8651
Descrizione: The testo 865s thermal imager offers professional technology and concentrates on functions which are needed in a contractor's daily work. The user-fri...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom