Le cuffie sono state realizzate per l'uso in ambienti estremamente rumorosi, in particolare quelli in cui predominano suoni a basse frequenze. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze.
- Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per una migliore aderenza e minore pressione
- Buona intelligibilità del parlato
- Imbottiture e inserti facilmente sostituibili per una corretta igienizzazione
- La versione per montaggio su casco è progettata per adattarsi a un'ampia gamma di caschi protettivi industriali
SNR: 35 dB (archetto/archetto da collo); 34 dB (montaggio su casco)
Certificazioni: EN 352-1:1993 (versione con archetto da collo); EN 352-3:2002 (versione con montaggio su casco)
Attenzione: *Adatte a tutti i caschi Peltor™, ad eccezione del modello G2000