Stampa…
VWR® NEXT GEL®, Soluzioni di acrilamide
Fornitore: Avantor
VWR®
M256-500MLEA 209 EUR
M256-500ML M258-500ML M255-500ML M257-100ML M255-100ML M257-500ML
VWR® NEXT GEL®, Soluzioni di acrilamide
Gel elettroforetici Agarosio e Acrilammide
NEXT GEL® is a ready to pour pre-mixed solution of acrylamide, bis-acrylamide, gel buffer, and SDS that enables superior, ultra-fine resolution of protein bands. The unique acrylamide matrix slows the migration of proteins, eliminating the need for a stacking gel. This not only saves time, but also allows the proteins to run across a longer gel surface resulting in increased resolution. The proprietary chemistry has gradient-like properties, which enables the separation of small peptides and high molecular weight proteins in the same gel.
  • Soluzioni di poliacrilamide SDS pronte all'uso: è sufficiente aggiungere APS e TEMED
  • Colata di gel più rapida senza dover utilizzare gel impilati
  • Ampia gamma di separazione - Da 3,5 kDa a 212 kDa sullo stesso gel
  • Alta risoluzione delle bande proteiche
Informazioni per l'ordine: Supplied with 20X running buffer.