  • Parametri
    • Articoli in magazzino (13)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Carta per cromatografia
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Le carte per cromatografia Whatman vengono ampiamente utilizzate in tutto il mondo, grazie alle caratteristiche di purezza, alta qualità e omogeneità....
Codice catalogo: (WHAT3668-915)
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Codice articolo fornitore: 3668-915
Codice articolo locale: WHAT3668-915
Descrizione:   These ion exchange papers combine cellulose and large pore silica gel for separations in which both partition and adsorption are important, including ...
UOM:  1 * 25 pezzi
Fornitore:  Ahlstrom Munksjö
Descrizione:   These chromatography filter papers are made of pure cotton linters with an alpha cellulose content of nearly 100%.
Fornitore:  SARTORIUS
Descrizione:   Chromatography papers are not only ideal for chromatography, but also for routine and repetitive separations, routine analysis of proteins in serum (e...
Fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Descrizione:   Filter papers with ion exchange resin.
Fornitore:  VARIAN
Descrizione:   Chromatography paper is used in thin layer chromatography applications such as evaluating radioisotope purity, QC testing.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6