Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 L (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of speed range of 6 to 2000 min⁻¹ or 4 to 530 min⁻¹ (P4 models), all models have two speed ranges. Safety circuits ensure automatic cut off in anti-stall or overload conditions. The actual shaft speed and preset speed are constantly monitored and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in sample viscosities.
- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile in modo infinito
- Assi di agitazione a pressione
- La protezione da sovraccarico e le unità possono essere azionate per brevi periodi in condizioni di sovraccarico
- Struttura esterna sottile e funzionamento silenzioso
- Visualizzazione dei codici di errore
I modelli control sono caratterizzati da un controller wireless rimovibile e da un display TFT digitale. Sono dotati di un'interfaccia RS232 e USB per controllare e documentare tutti i parametri. Indicatore di coppia integrato per la misurazione delle variazioni di viscosità.
Multilingual TFT display
Programmable functions
Integrated temperature measurement
Interval operation, timer and lock function
Adjustable safety circuit
Certificazioni: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40.
Informazioni per l' accessorio: Temperature sensors are sold separately.
Informazioni per l'ordine: fornito senza accessori; disponibile un'ampia gamma di accessori da ordinare separatamente.