Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Erbium standard solution, 10.000 mg/l Er in 5% acido nitrico Standard monoelemento per ICP
Fornitore: ACSD
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Componenti Simbolo Concentrazione Matrice Conf Codice catalogo VWR Quantità
Erbio Er 10000 mg/l 5% HNO₃ 100 ml ACSDC117.5NP.L1
Codice articolo fornitore: C117.5NP.L1
Codice articolo locale: ACSDC117.5NP.L1
Erbio Er 10000 mg/l 5% HNO₃ 500 ml ACSDC117.5NP.L5
Codice articolo fornitore: C117.5NP.L5
Codice articolo locale: ACSDC117.5NP.L5
Erbio Er 10000 mg/l 5% HNO₃ 250 ml ACSDC117.5NP.L25
Codice articolo fornitore: C117.5NP.L25
Codice articolo locale: ACSDC117.5NP.L25
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità