Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Antimonio, 1.000 mg/l Sb in 20% acido cloridrico Standard monoelemento per ICP
Fornitore: ACSD
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Componenti Simbolo Concentrazione Matrice Conf Codice catalogo VWR Quantità
Antimonio Sb 1000 mg/l 20% HCl 500 ml ACSDC050.20CP.L5
Codice articolo fornitore: C050.20CP.L5
Codice articolo locale: ACSDC050.20CP.L5
Antimonio Sb 1000 mg/l 20% HCl 250 ml ACSDC050.20CP.L25
Codice articolo fornitore: C050.20CP.L25
Codice articolo locale: ACSDC050.20CP.L25
Antimonio Sb 1000 mg/l 20% HCl 100 ml ACSDC050.20CP.L1
Codice articolo fornitore: C050.20CP.L1
Codice articolo locale: ACSDC050.20CP.L1
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità