Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Silicio biossido ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), thickness 6.35 mm (0.250 in)
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1719 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 41099.KS
Codice articolo fornitore: 41099.KS
Codice articolo locale: ALFA41099.KS
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 60.09
Purezza 99.995%
Formula molecolare SiO2
N. MDL MFCD00011232
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità