Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

4-Chloro-3-iodobenzoic acid ≥97%

Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione



Formula: C₇H₄ClIO₂
Peso molecolare: 282,46 g/mol
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079732
CAS Number: 42860-04-8

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H33513.03
Codice articolo fornitore: H33513.03
Codice articolo locale: ALFAH33513.03
5 g H33513.06
Codice articolo fornitore: H33513.06
Codice articolo locale: ALFAH33513.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità