Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
n-Esadecano ≥87%, grado tecnico
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
J202-100ML J202-500ML
n-Esadecano ≥87%, grado tecnico
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Peso molecolare: 226,45 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C (vaso chiuso)
Temperatura di stoccaggio: ambient
MDL Number: MFCD00008998
CAS Number: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
UN: 0000
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg
Order Now
Appearance @11°C (60 sec) Colorless liquid.
Appearance @20°C Colorless liquid
Purity ≥87 %
UV Scan 400-800nm ≤0.15
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità