Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

Diclorometano

Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
Synonyms: Cloruro di metileneMetilene cloruro



Formula: CH₂Cl₂
Peso molecolare: 84,93 g/mol
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 SET PROOU-CUS-13204
Codice articolo fornitore: U-CUS-13204
Codice articolo locale: PROOU-CUS-13204
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità