Italy
Order Entry
3,4-Dichloro-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichloro-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
undefined
3,4-Dichloro-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    60.0 to 64.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni sul prodotto
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Disponibilità
    Prezzo
  • TCIAD3271-5G
    D3271-5G
    Glass bottle
    5 g
    Login per disponibilità
    Login per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 83,00 €
    83,00 €
    1 * 5 g
       83,00 €
    Supplier Article Number: D3271-5G
    Local Article Number: TCIAD3271-5G
  • TCIAD3271-25G
    D3271-25G
    Glass bottle
    25 g
    Login per disponibilità
    Login per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 325,00 €
    325,00 €
    1 * 25 g
       325,00 €
    Supplier Article Number: D3271-25G
    Local Article Number: TCIAD3271-25G